Learn More
SSR128129E, MedChemExpress
Código de producto. 16482747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482747 50 mg 50 miligramos
16446668 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15599
MedChemExpress SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
SSR128129E is an orally available and allosteric FGFR inhibitor with an IC50 of 1.9 μM for FGFR1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SSR128129E
Forma física Solid
CAS 848318-25-2
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15N2NaO4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SSR
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (155.93 mM)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC(C(C2=C(C)C(OC)=C3C=CC=CN23)=O)=CC=C1N
Peso molecular (g/mol) 346.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.31
Porcentaje de pureza 99.86%