Learn More
Tocris Bioscience™ SSR 69071
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18064692 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18064692 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2506/10
Potent, orally active human leukocyte elastase inhibitor
High affinity, potent inhibitor of human leukocyte elastase (HLE) (IC50 = 3.9 nM). Displays species-selectivity (Ki values are 0.017, 1.70, 3.01, 58 and > 100 nM for human, mouse, rat, rabbit and porcine elastase respectively). Inhibits HLE-induced lung hemorrhage in mice (ID50 = 2.8 mg/kg) and reduces infarct size in an in vivo acute model of coronary ischemia-reperfusion injury. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SSR 69071
CAS 344930-95-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C27H32N4O7S
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.63
Pureza >98%
Peso molecular 556.634