Learn More
Tocris Bioscience™ SSM 3 trifluoroacetate
Beskrivelse
SSM 3 trifluoroacetate is a potent furin inhibitor (EC50 = 54 nM). Blocks furin-dependent cell surface processing of anthrax protective antigen-83 in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | rel-N,N′′-[[(1R,3S,4S,6R)-4,6-Bis[(aminoiminomethyl)amino]-1,3-cyclohexanedyil]bis(oxy-4,1-phenylene)]bisguanidine tetratrifluoroacetate salt |
| CAS | 922732-52-3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Fórmula molecular | C22H32N12O2.4CF3CO2H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 952.66 |
| Pureza | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?