Learn More
SSE15206, MedChemExpress
Código de producto. 16493086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493086 25 mg 25 miligramos
16484448 10 mg 10 miligramos
16435336 100 mg 100 miligramos
16427177 5 mg 5 miligramos
16420767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111425
MedChemExpress SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SSE15206
CAS 1370046-40-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O3S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (403.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(C2N(C(N)=S)N=C(C3=CC=CC=C3)C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 371.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.45
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death