Learn More
SSD114 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496607 5 mg 5 miligramos
16490247 50 mg 50 miligramos
16464926 100 mg 100 miligramos
16443888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103668A
MedChemExpress SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SSD114 hydrochloride
CAS 2319790-02-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21ClF3N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (335.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(C1=CC=C(C2=CC(OC)=NC(NC3CCCCC3)=N2)C=C1)(F)F.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 387.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.83
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation