Learn More
SSC Easy Sol 20X, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487140 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487140 5L 5 litros
1 options
Código de producto. 11487140 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11SSC20X01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    285.60€ / 5 litros
    Ahorro 14.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
SSC Easy Sol 20X, calidad de biología molecular, solución transparente e incolora
  • El tampón SSC se utiliza para en la preparación del tampón SSC para los métodos Southern y Northen blotting.
  • El tampón SSC se utiliza como tampón para sondas de hibridación que contienen sondas de ADN y ARN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3 M de citrato de trisodio
Concentración 20 concentrados
pH 7,0 ±0,1
Forma física Solución
Cantidad 5L
ADNasa Sin ARNasa, ADNasa ni proteasa
Grado Biología molecular