Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón SSC (20X)
Código de producto. 15423549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1L
2L
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423549 2L 2 litros
15413549 1L 1 litro
15433549 4 l 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423549 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60839.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.11€
    68.65€ / 2 litros
    Ahorro 13.46€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Adecuado para la preparación de ácidos nucleicos para hibridación, tampón de hibridación para Northern y Sourthern blots, tampón de lavado para Northern y Sourthern blots. El tampón de citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón de hibridación en protocolos de inmunotransferencia y microarray de ADN.
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 2L