missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SSB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13484027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13484027 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13484027 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA529763

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, JC, C2C12. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (89%), Chimpanzee (99%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU(OH) elements of newly RNA polymerase III-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.52 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica SSB
N.º de referencia del gen P05455, P32067, P38656
Alias de gen autoantigen La; La; la autoantigen; La autoantigen homolog; La protein; la ribonucleoprotein; La ribonucleoprotein domain family, member 3; La/SSB; LARP3; lupus La antigen; lupus La protein; Lupus La protein homolog; Lupus LA protein homolog (LA ribonucleoprotein) (LA autoantigen homolog); lupus La protein-like; mRNA for autoantigen; OTTHUMP00000204777; sjoegren syndrome type B antigen; Sjogren syndrome antigen B; Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La); small RNA binding exonuclease protection factor La; Ssb; SS-B; SS-B/La protein
Símbolos de los genes SSB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SSB. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20823, 6741, 81783
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.