Learn More
SRT1720 Cloruro, TRC
Product Code. 30415725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30415725 50 mg -
30412368 5 mg 5 miligramos
30410190 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30415725 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS68446050MG
 Artículo restringido
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1001645-58-4
Fórmula molecular C25 H23 N7 O S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 506.02
Sinónimo N-[2-[3-(1-piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenyl]-2-quinoxalinecarboxamide Hydrochloride
Nombre IUPAC N-[2-[3-(piperazina-1-ilmetil)imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il]fenil]quinoxalina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1C2=CN3C(CN4CCNCC4)=CSC3=N2)C5=NC6=CC=CC=C6N=C5.[xClH]
Specifications
Nombre del producto químico o material SRT1720 Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.1452