Learn More
SRT 1720, MedChemExpress
Descripción
SRT 1720 is a selective activator of human SIRT1 with an EC1.5 of 0.16 μM, and shows less potent activities agaiinst SIRT2 and SIRT3 with EC1.5s of 37 μM and > 300 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SRT 1720 |
| CAS | 925434-55-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H23N7OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (133.10 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C=CC=C1)C2=CN3C(SC=C3CN4CCNCC4)=N2)C5=NC6=C(N=C5)C=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 469.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.56 |
| Mostrar más |