Learn More
SRT 1720 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488907 5 mg 5 miligramos
16482437 50 mg 50 miligramos
16426646 100 mg 100 miligramos
16426328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15145
MedChemExpress SRT 1720 Hydrochloride is a selective activator of SIRT1 with an EC50 of 0.10 μM, and shows less potent activities on SIRT2 and SIRT3.
SRT 1720 Hydrochloride is a selective activator of SIRT1 with an EC50 of 0.10 μM, and shows less potent activities on SIRT2 and SIRT3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRT 1720 Hydrochloride
CAS 2060259-60-9
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24ClN7OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (39.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 15.7 mg/mL (31.03 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=C(C=CC=C3)C4=CN5C(CN6CCNCC6)=CSC5=N4.Cl
Peso molecular (g/mol) 506.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.02
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism