Learn More
Invitrogen™ SRSF3 Monoclonal Antibody (1H4G7)
Código de producto. 10017662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10017662 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10017662 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 339400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    452.36€ / 100 microgramos
    Ahorro 73.64€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
SRSF3 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
SR proteins appear to be recruited from nuclear speckles, in which they are concentrated, to sites of transcription in order to spatially coordinate transcription and pre-mRNA splicing within the cell nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SRSF3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4G7
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica SRSF3
N.º de referencia del gen P84103
Alias de gen AL024116; pre-mRNA splicing factor SRp20; pre-mRNA-splicing factor SRP20; Protein X16; serine and arginine rich splicing factor 3; serine/arginine-rich splicing factor 3; SFRS3; splicing factor, arginine/serine-rich 3; splicing factor, arginine/serine-rich 3 (SRp20); splicing factor, arginine/serine-rich, 20-kD; Srp20; SRSF3; X16
Símbolos de los genes SRSF3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mass-isolated nuclei from Xenopus Laevis oocytes.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6428
Especies diana Human, Frog
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ