missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SRRM4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17100454 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17100454 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17100454 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5112589

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SRRM4 Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P), Western Blot

SRRM4 promotes alternative splicing and inclusion of neural-specific exons in target mRNAs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SRRM4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica SRRM4
N.º de referencia del gen A7MD48, Q8BKA3
Alias de gen 1500001A10Rik; B230202K19Rik; bv; KIAA1853; Medulloblastoma antigen MU-MB-2.76; MGC176729; mKIAA1853; MU-MB-2.76; neural-specific serine/arginine repetitive splicing factor of 100 kDa; Neural-specific SR-related protein of 100 kDa; nSR100; serine/arginine repetitive matrix 4; serine/arginine repetitive matrix protein 4; SRRM2C; SRRM4
Símbolos de los genes SRRM4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Serine/arginine repetitive matrix protein 4 protein (400-479AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 498189, 68955, 84530
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.