Learn More
SRPIN340, MedChemExpress
Código de producto. 16456366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456366 100 mg 100 miligramos
16455928 10 mg 10 miligramos
16442077 50 mg 50 miligramos
16408567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13949
MedChemExpress SRPIN340 is an ATP-competitive serine-arginine-rich protein kinase (SRPK) inhibitor, with a Ki of 0.89 μM for SRPK1.
SRPIN340 is an ATP-competitive serine-arginine-rich protein kinase (SRPK) inhibitor, with a Ki of 0.89 μM for SRPK1.
Specifications
Nombre del producto químico o material SRPIN340
CAS 218156-96-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F3N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo SRPK inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.22 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2CCCCC2)C3=CC=NC=C3
Peso molecular (g/mol) 349.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.35
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease