Learn More
SRI 31215 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16491077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491077 50 mg 50 miligramos
16454818 10 mg 10 miligramos
16447567 5 mg 5 miligramos
16435616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114363A
MedChemExpress SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.
SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRI 31215 TFA
CAS 1832686-44-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34F3N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (234.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=CC(N2CC(C)CN(CC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)C2=O)=C1)N.OC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 533.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.59
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation