Learn More
SRI-011381 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484276 100 mg 100 miligramos
16479526 50 mg 50 miligramos
16475697 5 mg 5 miligramos
16452958 10 mg 10 miligramos
16442556 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16484276
Marca: Medchem Express HY100347A
MedChemExpress SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.
SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SRI-011381 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2070014-88-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (91.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (68.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCCCC1)N(CC2=CC=CC=C2)CC3CCNCC3.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 365.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.94
Porcentaje de pureza 99.97%