Learn More
Src Inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16480046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480046 2 mg 2 miligramos
16462686 25 mg 25 miligramos
16443248 10 mg 10 miligramos
16419796 50 mg 50 miligramos
16405977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101053
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Src Inhibitor 1
CAS 179248-59-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3O3
Cantidad 2 mg
Sinónimo Src Kinase Inhibitor 1 Src-l1
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 373.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.4
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease