missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16858574 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16858574 20 μL 20 microlitros
16848574 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16858574 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 186991AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is involved in transcriptional coactivation by steroid receptors. There is currently data suggesting this gene encodes both a non-coding RNA that functions as part of a ribonucleoprotein complex and a protein coding mRNA. Increased expression of both the transcript and the protein is associated with cancer.

Especificaciones

Antígeno SRA1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SRA1
N.º de referencia del gen Q9HD15
Alias de gen pp7684, SRA, SRA1, SRAP, STRAA1
Símbolos de los genes SRA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10011
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.