Learn More
SR9243, TRC
Código de producto. 30425976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425976 10 mg 10 miligramos
30413038 50 mg -
30420410 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68447510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1613028-81-1
Fórmula molecular C31H32BrNO4S2
Peso molecular (g/mol) 626.62
Sinónimo SR9243, N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC N-[2-(3-bromofenil)etilo]-2,4,6-trimetil-N-[[4-(3-metilsulfonilfenil)fenil]metil]benzenosulfonamida
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)N(CCc2cccc(Br)c2)Cc3ccc(cc3)c4cccc(c4)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[(3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]benzenesulfonamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.0956