Learn More
SR9243, MedChemExpress
Código de producto. 16497228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497228 10 mg 10 miligramos
16483247 50 mg 50 miligramos
16479757 5 mg 5 miligramos
16457206 100 mg 100 miligramos
16451236 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16972
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR9243
CAS 1613028-81-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H32BrNO4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (31.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(CCN(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 626.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.62
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death