Learn More
SR9238, MedChemExpress
Código de producto. 16473368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473368 10 mg 10 miligramos
16469896 50 mg 50 miligramos
16442736 25 mg 25 miligramos
16416097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101442
MedChemExpress SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.
SR9238 is a synthetic liver X receptor (LXR) inverse agonist with IC50s of 214 nM and 43 nM for LXRα and LXRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR9238
CAS 1416153-62-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33NO7S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(CN(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)S(=O)(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)=O)O1)OCC
Peso molecular (g/mol) 595.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 595.73
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism