Learn More
SR3335, MedChemExpress
Código de producto. 16498657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498657 5 mg 5 miligramos
16476456 100 mg 100 miligramos
16436058 10 mg 10 miligramos
16432197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14413
MedChemExpress SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.
SR3335 (ML 176) is a selective RORα inverse agonist that directly binds to RORα with a Ki of 220 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR3335
CAS 293753-05-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9F6NO3S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo ML 176
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.71 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CS1)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 405.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.34
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism