Learn More
SR17018, MedChemExpress
Código de producto. 16464458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464458 10 mg 10 miligramos
16410777 50 mg 50 miligramos
16407187 5 mg 5 miligramos
16405346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111454
MedChemExpress SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR17018
CAS 2134602-45-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18Cl3N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (30.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 410.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation