Learn More
SR144528, MedChemExpress
Código de producto. 16491847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491847 50 mg 50 miligramos
16478377 5 mg 5 miligramos
16473356 25 mg 25 miligramos
16446186 100 mg 100 miligramos
16435688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13439
MedChemExpress SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR144528
Forma física Solid
CAS 192703-06-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC2=CC=C(C)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)=C1)N[C@H]4[C@@](C5)(C)CC[C@@]5([H])C4(C)C
Peso molecular (g/mol) 476.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.05
Porcentaje de pureza 99.86%