Learn More
SR12813, MedChemExpress
Código de producto. 16493168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493168 10 mg 10 miligramos
16470916 200 mg 200 miligramos
16454456 100 mg 100 miligramos
16425907 5 mg 5 miligramos
16409726 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16493168
Marca: Medchem Express HY100793
MedChemExpress SR12813 (GW 485801) is an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, with an IC50 value of 0.85 μM. SR12813 is also an efficient agonist of human pregnane X receptor (hPXR). SR12813 can strongly bind to hPXR but not to mouse PXR (mPXR).
SR12813 (GW 485801) is an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, with an IC50 value of 0.85 μM. SR12813 is also an efficient agonist of human pregnane X receptor (hPXR). SR12813 can strongly bind to hPXR but not to mouse PXR (mPXR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR12813
CAS 126411-39-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H42O7P2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GW 485801
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.10 mM)
SMILES OC1=C(C(C)(C)C)C=C(/C=C(P(OCC)(OCC)=O)/P(OCC)(OCC)=O)C=C1C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 504.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.53
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism