Learn More
SR10067, MedChemExpress
Código de producto. 16437637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437637 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117516
MedChemExpress SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR10067
CAS 1380548-02-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31NO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=CC=C(OCC2CC3=CC=CC=C3CN2C(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=O)C=C1)(C)C
Peso molecular (g/mol) 465.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.58
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation