Learn More
SR1001, MedChemExpress
Código de producto. 16478367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478367 5 mg 5 miligramos
16435678 10 mg 10 miligramos
16401847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13421
MedChemExpress SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR1001
CAS 1335106-03-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13F6N3O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.69 mM)
SMILES CC(NC1=NC(C)=C(S(=O)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)=O)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 477.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation