Learn More
SR0987, MedChemExpress
Código de producto. 16499896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499896 50 mg 50 miligramos
16472736 25 mg 25 miligramos
16466097 5 mg 5 miligramos
16424616 100 mg 100 miligramos
16413378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101454
MedChemExpress SR0987, a SR1078 analog, is a RORγt agonist, with an EC50 of 800 nM. SR0987 increases IL17 expression while repressing the expression of PD-1.
SR0987, a SR1078 analog, is a RORγt agonist, with an EC50 of 800 nM. SR0987 increases IL17 expression while repressing the expression of PD-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR0987
Forma física Solid
CAS 303126-97-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClF6NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (377.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 397.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.7
Porcentaje de pureza 99.54%