Learn More
TERUMO SR VERSATUS PUR RECTO™ Catéteres intravenosos
Descripción
- El Versatus™ IV Los catéteres están hechos de poliuretano de grado médico que se vuelve suave a la temperatura corporal, lo que garantiza la comodidad del paciente.
- Catéter cónico y siliconado con precisión para un avance suave del catéter.
- Catéter con tiras de contraste de rayos X para mayor seguridad del paciente en caso de colocación incorrecta
- Fabricado con material resistente a las torceduras para evitar que se doble durante la colocación para una mayor comodidad del paciente.
- Menor probabilidad de flebitis mecánica porque está hecho de poliuretano de alta calidad para que se vuelva más suave a la temperatura corporal.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliuretano, Acero inoxidable (aguja) |
| Color | Naranja |
| Calibre de aguja | 14 G |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 64 mm |
| Tipo de producto | Catéter intravenoso |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Líneas intravenosas |
| Tipo de conexión | Leur Slip |
| Graduated | No |
| Mostrar más |