Learn More
SR 9009, TRC
Código de producto. 17987354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987354 10 mg 10 miligramos
17959174 25 mg 25 miligramos
17930005 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68425510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1379686-30-2
Fórmula molecular C20H24ClN3O4S
Peso molecular (g/mol) 437.9
Sinónimo REV-ERB Agonist II
Nombre IUPAC 3-[(4-clorofenil)metilo][(5-nitro-2-tienil)metil]amino]metil]-1-pyrrolidinecarboxylic acid etiléster
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2CCN(C(OCC)=O)C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR9009
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1176
Porcentaje de pureza >95%