Learn More
SR 8278, TRC
Código de producto. 30428286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428286 50 mg
30418246 100 mg
30426810 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68425050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1254944-66-5
Fórmula molecular C18H19NO3S2
Peso molecular (g/mol) 361.48
Sinónimo SR 8278, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[5-(methylthio)-2-thienyl]carbonyl]-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil 2-(5-metilsulfaniofeno-2-carbonil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1Cc2ccccc2CN1C(=O)c3ccc(SC)s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-((5-(methylthio)-2-thienyl)carbonyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO3S2/c1-3-22-18(21)14-10-12-6-4-5-7-13(12)11-19(14)17(20)15-8-9-16(23-2)24-15/h4-9,14H,3,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0806