Learn More
Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18044152 10 mg 10 miligramos
18064272 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044152 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1511/10
Potent and selective β3 antagonist
SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135278-41-9
Fórmula molecular C21H28ClNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 59230A hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.91
Pureza >98%
Peso molecular 361.91