Learn More
Tocris Bioscience™ SR 58611A hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18095842 50 mg 50 miligramos
18053892 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095842 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3986/50
β3 agonist; displays anxiolytic and antidepressant effects
Selective β3-adrenergic receptor agonist. Displays both anxiolytic and antidepressant effects in rodent models. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121524-09-2
Fórmula molecular C22H27Cl2NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 58611A hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.36
Pureza >98%
Peso molecular 440.361