Learn More
SR 57227A Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-4-piperidinamine Monohydrochloride |
| CAS | 77145-61-0 |
| Fórmula molecular | C10H14ClN3.HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | SR 57227A Hydrochloride, CM 57277, SR 57227 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2 |
| Nombre IUPAC | 1-(6-cloropiridin-2-il)piperidin-4-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0643 |