Learn More
Tocris Bioscience™ SR 57227 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18772594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18772594 10 mg 10 miligramos
18762724 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18772594 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1205/10
Potent and selective 5-HT3 agonist
A high affinity, selective 5-HT3 receptor agonist, active in vivo and CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77145-61-0
Fórmula molecular C10H15Cl2N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 57227 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.15
Pureza >99%
Peso molecular 248.151