Learn More
SR-3677, MedChemExpress
Código de producto. 16491797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491797 50 mg 50 miligramos
16476156 100 mg 100 miligramos
16415638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13300
MedChemExpress SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR-3677
CAS 1072959-67-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N4O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (105.28 mM)
SMILES CN(C)CCOC1=C(NC(C2OC(C=CC=C3)=C3OC2)=O)C=CC(C4=CNN=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 408.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.45
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease