Learn More
SR-3306, MedChemExpress
Código de producto. 16455378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455378 10 mg 10 miligramos
16448097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12829
MedChemExpress SR-3306 is a selective, potent, highly brain penetrant JNK inhibitor.
SR-3306 is a selective, potent, highly brain penetrant JNK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR-3306
CAS 1128096-91-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H26N8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (254.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C1)=NC=C1C2=NN(C=N2)C3=CC=C(NC4=NC=CC(C5=CC=CC(N6CCOCC6)=C5)=N4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 490.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.56
Porcentaje de pureza 95.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation