Learn More
SR 2640 Cloruro, TRC
Código de producto. 30426617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426617 10 mg
30419583 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68451010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146662-42-2
Fórmula molecular C23H18N2O3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 406.9
Sinónimo 2-[[3-(2-Quinolinylmethoxy)phenyl]amino]Benzoic Acid Monohydrochloride (9CI), SR 2640 Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido benzoico 2-[3-(quinolina-2-ilmetoxi)anilino]ácido benzoico; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(OCc3ccc4ccccc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((3-(2-Quinolinylmethoxy)phenyl)amino)Benzoic Acid Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18N2O3.ClH/c26-23(27)20-9-2-4-11-22(20)24-17-7-5-8-19(14-17)28-15-18-13-12-16-6-1-3-10-21(16)25-18;/h1-14,24H,15H2,(H,26,27);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1084