Learn More
SR-18292, MedChemExpress
Código de producto. 16493388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493388 10 mg 10 miligramos
16489916 50 mg 50 miligramos
16474626 100 mg 100 miligramos
16462746 25 mg 25 miligramos
16456117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10149110mg
MedChemExpress SR-18292 is a PPAR gamma coactivator-1α (PGC-1α) inhibitor, which increases PGC-1α acetylation, suppresses gluconeogenic gene expression and reduces glucose production in hepatocytes.
SR-18292 is a PPAR gamma coactivator-1α (PGC-1α) inhibitor, which increases PGC-1α acetylation, suppresses gluconeogenic gene expression and reduces glucose production in hepatocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR-18292
CAS 2095432-55-4
Color Dust Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (272.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (272.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(CN(C(C)(C)C)CC(O)COC2=CC=CC3=C2C=CN3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 366.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism