Learn More
Tocris Bioscience™ SR 16584
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001484 50 mg 50 miligramos
30001475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001484 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4424/50
Selective α3β4 nAChR antagonist
Selective α3β4 nAChR antagonist (IC50 = 10.2 μM). Selectively binds α3β4 over α4β2 and α7 subtypes (Ki values are 0.508, >100 and >100 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150153-86-8
Fórmula molecular C17H22N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 16584
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Pureza >98%
Peso molecular 270.376