Learn More
Tocris Bioscience™ SR 142948
Descripción
Potent non-peptide neurotensin (NT) receptor antagonist that binds with high affinity (IC50 = 0.32 - 3.96 nM; Ki < 10 nM). Attenuates amphetamine-induced hyperactivity and is orally active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SR 142948 |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 685.86 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 685.866 |