Learn More
Tocris Bioscience™ SR 140333
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18716937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18716937 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18716937 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4012/10
Potent NK1 receptor antagonist
Potent NK1 receptor antagonist (Ki = 0.74 nM. IC50 = 1.6 nM). Inhibits substance P -invoked calcium mobilization and outward current (IC50 = 1.3 nM); blocks NK1-mediated nitric oxide-dependent vasodilation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153050-21-6
Fórmula molecular C37H45Cl3N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 140333
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.12
Pureza >97%
Peso molecular 656.129