Learn More
Tocris Bioscience™ SR 12813
Descripción
SR 12813 is a pregnane X receptor (PXR) agonist (EC50 values are 200 and 700 nM for human and rabbit PXR respectively). Activates the farnesoid X receptor (FXR) at μM concentrations. Displays hypocholesterolemic activity via enhanced degradation of HMG-CoA reductase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SR 12813 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.53 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 504.541 |