Learn More
Tocris Bioscience™ SR 11302
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18024612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18024612 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18024612 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2476/10
AP-1 inhibitor; antitumor agent
Inhibitor of activator protein-1 (AP-1) transcription factor activity that displays antitumor effects in vivo. Does not activate transcription from the retinoic acid response element (RARE) and displays no activity at retinoic acid receptors (EC50 > 1 μM for RARα, RARβ, RARγ and RXRα).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 11302
CAS 160162-42-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C26H32O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.54
Pureza >98%
Peso molecular 376.54