Learn More
Witeg™ Embudos de separación de vidrio de borosilicato Squibb
Descripción
- Según Squibb
- Vidrio de borosilicato
- Llave de paso de PTFE desmontable
- Forma de pera
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Número de junta | ST 29/32 |
| Longitud del tubo (métrico) | 100mm |
| Cantidad | 1Pack |
| Llaves de paso | Sí |
| Material del tope | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Número de tapón | ST 29/32 |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |