Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de forma cuadrada sin tapa
Código de producto. 12326487
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
11 ml
15mL
25 ml
40mL
50 ml
85mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12326487 25 ml paquete de 10
12306487 11 ml paquete de 10
12316487 15mL paquete de 10
10424431 25 ml 1 PCS
12336487 40mL paquete de 10
10424621 40mL 1 PCS
12396477 6mL paquete de 10
12356487 85mL paquete de 5
10665021 50 ml cada uno
12346487 50 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12326487 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79/1
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil achaparrado Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisoles de porcelana en forma de cuatro