Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de polvos y muestras 'secas' |
| Modelo | Achaparrado |
| Estilo de la base | Plano |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cantidad | 190/paq. |
| Mostrar más |