Learn More
Éster de dibutilo de ácido escuárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368653 25 g Frasco de vidrio 25 g
10021320 1 g Frasco de vidrio 1 g
10125643 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2892-62-8
Fórmula molecular C12H18O4
Peso molecular (g/mol) 226.27
Número MDL MFCD00037150
Clave InChI XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
Nombre IUPAC 3,4-dibutoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squaric acid dibutyl ester
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8897
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Squaric acid dibutyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.