Learn More
Bochem™ Doble nuez cuadrado de acero inoxidable
Código de producto. 10667141
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 - 13 x 12 - 13 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo:
Abrazadera de nuez
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Material Tipo unitSize
10667141 12 - 13 x 12 - 13 mm Acero inoxidable Abrazadera de nuez cada uno
1 options
Código de producto. 10667141 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor B08599125
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. El adaptador de doble nuez cuadrado de acero inoxidable BOCHEM™ se utiliza con piezas BOCHEM™ partes B08599125, B08600121, B08600165, B08600154 y B08599126.
  • Fabricada de acero inoxidable
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Abrazadera de nuez
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 12 - 13 x 12 - 13 mm