Learn More
Cole-Parmer™ Bandeja de uso general cuadrada
Código de producto. 15543544 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15543544 1,25 l cada uno
1 options
Código de producto. 15543544 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0728601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    64.02€ / paquete de 1
    Ahorro 3.98€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Construcción en una sola pieza con esquinas redondeadas. La bandeja de uso general cuadrada Cole-Parmer™ cuenta con la certificación NSF y es segura para usarla con alimentos.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Calibre medio
  • Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado NSF
Capacidad (métrico) 1,25 l
Material Acero inoxidable
Cantidad de embalaje 1 unidad
Forma Cuadrada
Capacidad de peso Peso medio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 156 x 156 x 73 mm
Longitud (métrico) 156 mm
Anchura (métrico) 156 mm
Altura (métrico) 73 mm